Läs mer
WTW™ Spektrofotometer photoLab™ 7600 UV-VIS
Typ:
Spektrofotometer 7600 UV-VIS
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Optisk reagensfri mätning av COD, nitrat och nitrit (OptRF)
- Snabbare än den snabbaste matsmältningen
- Inga kostnader, eftersom inga reagenser eller kemikalier krävs
- Miljövänlig och inga hälsorisker
- OptRF-metoder utvecklas för närvarande för avloppsanläggningar
- Lätt och drivs av bilbatteri, photoLab 7600 UV-VIS kan enkelt användas på plats
- UVT och SAC parametrar; för UV-desinfektion samt för övervakning av organiska föroreningar
- Fem program med och utan grumlighetskorrigering erbjuds
- Väl beprövad rutinanalys och brett applikationsstöd
- Enkel mätning: photoLab™ 7600 UV-VIS från 190-1100nm stöder den snabbaste och prisvärda rutinanalys genom att använda streckkodade testkit och runda och rektangulära kyvetter precis som VIS-versionen photoLab 7100
- Mer än 250 metoder finns tillgängliga för vattenanalys, galvanik och allmän labbanalys
- Miljöparametrar som klorofyll och appliceringsförfaranden för livsmedels- och dryckesindustrin stöds av programmerade metoder och omfattande programmeringsalternativ
- Med multivåglängds-, spektral- och kinetikmätningar är denna mätare lämplig för blandade applikationer såväl som forskning
- PC-programvara photoLab färg + Data Spectral erbjuder omfattande färgmätning och bekväm datahantering
- IQ LabLink erbjuder en enastående koppling mellan IQ Sensor Net och labbmätning för högsta mättillförlitlighet
- Mätdata för IQ Sensor Net-sensorer (VARiON™ ) kan överföras via USB sticka direkt i photoLab 7600 UV-VIS och tillbaka; felfri och utan kabeltrassel tack vare sensoridentifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Spektrofotometer 7600 UV-VIS |