Läs mer
Thermo Scientific™ Spektrofotometer Provrörskyvetter
Produktkod. p-4524573 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Banans längd:
∼11,6 mm
20 mm
Höjd (metrisk):
88 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11883774
Brand: Thermo Scientific™ 331780000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Provrörskyvetter är lättanvända, billiga spektrofotometerceller för rutinanalyser.
Förbättra rutinanalyser med Thermo Scientific™ Provrörskyvetter - lättanvända, billiga spektrofotometerceller. Ett dedikerat tillbehör för provrörshållare krävs för att göra mätningar i alla provrör Thermo Scientific™ GENESYS™ och Thermo Scientific™ Evolution™ spektrofotometrar. Se användarhandboken för ditt instrument för information om gränser för höjden på provrör som kan rymmas i ditt instruments provfack.
Provrörskyvetter var populära för att göra mätningar i Thermo Scientific SPECTRONIC ™ 20™ Spektrofotometrar populära i undervisning och grundläggande analytiska laboratorier under det senaste århundradet. Många väletablerade metoder kräver fortfarande användning av provrörskyvetter.
Moderna metoder (och instrument) förlitar sig i allmänhet på fyrkantiga kyvetter med en mycket reproducerbar väglängd, optiska ytor som är perfekt vinkelräta mot instrumentets ljusstråle och har en hög grad av reproducerbarhet från kyvett till kyvett, även bland billiga engångskyvetter som säljs i hundratal.
Spektrofotometrar designade för användning med kyvetter har ofta begränsningar för den maximala höjden på kyvetterna som de kan ta emot. Detta kräver att speciella korta provrör köps in om en kund vill arbeta med provrör i ett modernt instrument.
Thermo Fisher Scientific fortsätter att leverera specialiserade provrörskyvetter för att stödja våra kunder’ pågående analysbehov. Vi rekommenderar dock starkt att kunderna etablerar nya metoder för att använda kvadratiska eller rektangulära kyvetter, och att äldre metoder som kräver provrör ses över och om möjligt uppdateras för att använda kvadratiska kyvetter som ett modernare, mer exakt och mer tillgängligt alternativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kyvett
Material Optiskt glas
Kvantitet Box of 12, unmatched
Banans längd ∼11,6 mm
Höjd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) Outer diameter is approx. 0.5 in.