Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard RC Dialysmembran i platta ark
Produktkod. p-87169
MWCO:
12 till 14 kDa
12 to 14 kDa
3,5 kDa
6 till 8 kDa
Bredd (engelska):
4,2 tum.
5.9 in.
7,8 tum
9,4 tum
Längd (engelska):
4,2 tum.
5.9 in.
7,8 tum
9,4 tum
Membran:
Spectra/Por 1
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por 4
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 10278854
Brand: Spectrum™ 132686
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tydlig, flexibel och robust Standard RC (regenererad cellulosa) i kvadratiska enkelskiktsark som kan användas med en mängd olika dialysutrustningar eller kan skäras till specifika dimensioner för att fästas på stödramar för skräddarsydda diagnostiska analyser, jämviktsstudier, avsaltning, proteinrening, etc.
  • Flat-Sheets kan användas med dialysutrustning eller skärning i storlek
  • Finns i 3,5 kD, 6-8 kD och 12-14 kD MWCOs
  • God kemisk kompatibilitet med utspädda starka syror& baser, konc. svaga syror och baser, många alkoholer& lite organiskt.
  • Standard RC tål pH 2 - 12 och temp 4-121 °C.
  • 25 ark/förp
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por 2 Dialysmembran Flat Sheets
MWCO 12 till 14 kDa
Membran Spectra/Por 2
Längd (engelska) 7,8 tum
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) 7,8 tum
Bredd (metrisk) 200 mm
Mått (L x B) 7,8 x 7,8 tum. (200 x 200 mm)
Färg Klart
Temperaturområde (engelska) 39 °F till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet 25 ark
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning