Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 6 Förvätad standard RC Dialysslang, 1-50 kD MWCO
Diameter (metrisk):
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
29 mm
31.8 mm
34.4 mm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tydlig, flexibel och robust; Standardbetyg RC (regenererad cellulosa) membran bekvämt förbalanserat i vatten, vilket eliminerar behovet av blötläggning för att avlägsna glycerin och hydratisera membranet
Detta bruksfärdiga membran är förpackat vått i en konserveringslösning av 0,05 % natriumazid. Skölj helt enkelt bort konserveringslösningen med DI-vatten, ladda provet och dialysera.
- Förvätad& färdig att använda, ingen glycerinborttagning krävs
- 8 MWCO:er från 1 kD - 50 kD
- God kemisk kompatibilitet med utspädda starka syror och baser, konc. svaga syror& baser, många alkoholer och en del organiska ämnen
- Standard RC tål pH 2 - 12 och temp 4-121 °C.
- Idealisk för provförberedelse, avsaltning, buffertbyte, pH-ändring, proteinrening, etc.
- Ekonomisk 10 meter/pkg
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spectra/Por 6 Dialysslangar |
| MWCO | 15 kDa |
| Material | Regenererad cellulosa |
| Diameter (metrisk) | 7.5 mm |
| Diameter (engelska) | 0,29 tum. |
| Längd (engelska) | 33 ft. |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Formulering | Förpackad våt i 0,05 % natriumazid |
| Temperaturområde (engelska) | 39,2°F till 249,8°F |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 121 °C |
| Visa mer |