Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranslangar (svavel- och tungmetallfria): 1 1000 till 50 000 Dalton MWCO
Produktkod. 11435929
Diameter (metrisk):
3.8 mm
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
25.5 mm
29 mm
32 mm
34.4 mm
45 mm
Kvantitet:
1 Pk.
Vardera
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11435929
Brand: Spectrum™ 128458
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Supplied as flat-width tubing or flat sheets that can be folded to fit various funnel-type dialysis apparatus. Pure regenerated natural cellulose membranes with 1000 to 50,000 molecular weight cutoffs.
  • Transparent and flexible
  • Low molecular weight compounds in aqueous solutions diffuse through membrane
  • Higher molecular weights, such as proteins and bacteria, are retained by membrane
  • Glycerol preserves membrane and must be removed before use
  • Flat sheets and discs available for use with dialysis apparatus
Do not tie knots in tubing; use closures
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por 7 Membrane Tubing
MWCO 15 kDa
Material Regenerated Cellulose
Diameter (metrisk) 3.8 mm
Diameter (engelska) 0.149 in.
Längd (engelska) 16.4 ft.
Längd (metrisk) 5 m
Färg Transparent
Formulering Packaged wet in 0.05% sodium azide
Temperaturområde (engelska) 39.2°F to 249.8°F
Temperaturområde (metriskt) 4°C to 121°C
Kvantitet 1 Pk.
För användning med (applikation) Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting