Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Magnetisk viktade förslutningar
Diameter (metrisk):
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Spectra/Por Magnetisk stängningstyp:
- Tillverkad av polypropen med en fluorkarbonbelagd magnetisk SS-stång
- Använd på magnetisk omrörarplatta för att ge provomrörning för ökad dialyseffektivitet
- 4 tätningsbredder: 23 mm, 35 mm, 55 mm och 75 mm
- Autoklaveringsbar
- 10/pkg
- Använd med RC endast dialysslangar
- Ej för användning med CE-slangar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stängning av dialysslang |
| Membran | Regenererad cellulosa |
| Material | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 23 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Magnetisk |
| Färg | Rött |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 121 °C |
| Kit Innehåll | Magnetisk fluorkarbonbelagd stång i rostfritt stål |
| Visa mer |