Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Viktade förslutningar
Produktkod. p-87218
Diameter (metrisk):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11500910
Brand: Spectrum™ 132742
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Består av en gångjärnsförsedd klämma i ett stycke med tätningskanter som säkert låser över dialysslangen för att ge en läckagesäker tätning
Spectra/Por Viktad stängningstyp:
  • Tillverkad av polypropen med en fluorkarbonbelagd SS-stång för att förankra slangen nedåt
  • Använd med flytande standardförslutning för att bibehålla vertikal provorientering.
  • 5 tätningsbredder: 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm och 75 mm
  • Autoklaveringsbar
  • 10/pkg; Använd med RC endast dialysslangar. Ej för användning med CE-slangar.
Specifikationer
Produkttyp Stängning av dialysslang
Membran Regenererad cellulosa
Material Polypropen
Diameter (metrisk) 12 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Viktad
Färg Vitt
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 121 °C
Kit Innehåll Fluorokarbonbelagd stång i rostfritt stål för att förankra slangen nedåt
Kvantitet 10 Pk.
För användning med (applikation) Använd med flytande standardförslutning för att bibehålla vertikal provorientering, använd med RC endast dialysslangar, inte för användning med CE-slangar