Läs mer
Spectrum™ Standard RC Färdig att använda Spectra/Por™ Dialyssäckar
Produktkod. p-4394893
MWCO:
12 till 14 kDa
12 to 14 kDa
3,5 kDa
Diameter (engelska):
1,14 tum
1.14 in.
1,33 tum
Membran:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por 4
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15330762
Brand: Spectrum™ 132681
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För stora provvolymer
  • Material: Regenererad cellulosa
  • Längd: 60 cm (23,62 tum)
  • Förseglad i ena änden, öppen i andra
  • Tratt fäst på toppen för enkel provfyllning
  • Levereras i natriumazid 0,05% (måste sköljas före användning)
Specifikationer
Produkttyp Dialyssäckar
MWCO 12 till 14 kDa
Membran Spectra/Por 2
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 29 mm
Diameter (engelska) 1,14 tum
Längd (engelska) 23,6 tum
Längd (metrisk) 600 mm
Bredd (metrisk) 45 mm
Kapacitet (metrisk) 50 till 400 ml
Kit Innehåll 0,05 % natriumazidkonserveringsmedel
Kvantitet 10-pack
För användning med (applikation) För stora provvolymer, tratt fäst på toppen för enkel provfyllning