Läs mer
3M™ Speedglas™ Inre täckplåt 9002X
Produktkod. 15710098 Handla allt 3M Produkter
För användning med (applikation):
Skydd
Öka 1 nyans
Öka 2 nyanser
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15710098
Brand: 3M™ 7100080229
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Speedglas™ Den inre täckplattan 9002X är utformad för att skydda filtrets insida från gnistor och stänk.
  • Den inre täckplattan är utformad för att skydda filtrets insida från gnistor och stänk
  • Byt ut när plattan blir djupt gropig, repig eller för smutsig att rengöra med en mjuk trasa eller linspapper
  • Rengör regelbundet med en mjuk trasa och byt ut om det uppstår gropar eller repor
  • Kan användas för att öka +1 eller +2 mörka nyanser av svetsfiltret
  • Underlåtenhet att använda en inre skyddsplatta med filtret upphäver garantin om gnista eller stänk orsakar skada på glaset
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Mått (L x B) 53 x 103 cm
För användning med (utrustning) 3M Speedglas Svetsfilter
För användning med (applikation) Öka 2 nyanser
Produkttyp Inre täckplåt