Läs mer
Cole-Parmer™ Engångs stängd XRF X-Cell Provkoppar
Produktkod. p-61626 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Diameter (engelska):
1,2 tum
1,57 tum.
1,7 tum
Diameter (metrisk):
31 mm
31 mm (mikro)
40 mm
43 mm
Toppstil:
Dubbel öppen krage
Stängd
Öppen, krage
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15390552
Brand: Cole-Parmer™ 3527
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Kräver
Fönsterfilm
Använd dessa engångsstängda XRF X-Cell Provkoppar för snabb, pålitlig och reproducerbar XRF-analys av vätskeprover.
  • En öppning för snabb leverans av vätskeprov.
  • Kompatibel med större leverantörer av XRF-spektrometrar.
  • Finns i 31 mm, 40 mm och 43 mm ytterdiametrar.
  • Föroreningsfri polyetenkonstruktion.
  • Kragar tillgängliga för att fästa fönsterfilm på koppen för ökad säkerhet.
Cole-Parmer™ X-celler används över hela världen för snabb, pålitlig, reproducerbar körning av vätskeprover i XRF-spektrometrar.
  • De är designade för att passa in i de stora leverantörerna av XRF-spektrofotometrar, som t.ex PANalytical , Rigaku, Bruker , och Thermo Instrument.
  • Den hållbara polyetenkonstruktionen är i allmänhet resistent mot syror, baser och de flesta organiska kemikalier förutom halogenerade kolväten.
  • Den patenterade stängd X-Cell Designen har en snäppöppningsförsegling för att ventilera flyktiga prover och en reservoarkopp för att fånga upp eventuella vätskor som expanderar genom ventilen.
  • Detta försäkrar analytikern om ett jämnt, fett fönster för förbättrad precision, samtidigt som det skyddar mot spill i inverterade optiska spektrometrar.
  • En grov yta inuti reservoarkoppen underlättar märkning.
  • Varje stängd X-Cell består av en kopp och snäppring.
  • För rutinmässiga vätskeprover fylls koppen med vätska, en bit film sprids över toppen, sedan trycks snäppringen ned över koppen för att bilda ett fett trumliknande fönster.
    • Cellen vänds och, om så önskas, kan snäppstiftet på baksidan skjutas för att bryta förseglingen och för att tillåta ventilering av fångade bubblor och expandera vätska medan provet körs.
    • Den fyllda X-Cell placeras sedan i spektrometermasken.
  • Använd den bubbelfria insatsen med 3527 (04576-05) 40 mm XRF-vätskecellen för att förhindra instängd luft från att bilda en bubbla under fönsterfilmen när cellen står upprätt.
    • Insatsen skjuts in i cellen innan provet tillsätts och bildar en hylla med inverterad kon under vilken luftbubblor kan fångas när cellen är fylld och förseglad.
Beställningsinfo
Specialapplikationsversioner inklusive 31 mm micro X-Cell med —ett 6,3 mm centrerat fönster för små, farliga eller luftkänsliga prover —och 43 mm cellen för Horiba™ svavelanalysatorer finns också. Levereras i påsar med 100 koppar.
Specifikationer
För användning med (utrustning) XRF-spektrometrar
Typ Provkopp
Diameter (engelska) 1,57 tum.
Diameter (metrisk) 40 mm
För användning med (applikation) XRF-analys
Material Polyeten
Kvantitet 100 Pk.
Toppstil Stängd