Läs mer
Cole-Parmer™ Spec-Caps™ Koppar
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1000-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Gör provskivorna lättare att ta bort från pelletsformen.
- Minimerar kontaminering under provhantering.
- Skyddar hålet i pelletsformen från nötande prover.
- Målad ytteryta förhindrar att pelletsformen fastnar och underlättar märkning.
- Kompatibel med 3623 31 mm Evakuerbar Pellet Die Set.
- Kan användas tillsammans med 3618 Edge-Flaring Tool för att uppnå en tätare passform i pelletsformen.
- Säljes i påsar om 1000:-.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Aluminium kopp |
| Diameter (engelska) | 1,2 tum |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| För användning med (applikation) | Producerar 31 x 5 mm pellets |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1000-pack |