Läs mer
BD Accuri™ Spherotech 6-Peak Validation Beads (FL4)
Kvantitet:
8 ml
Beskrivning
- Check fluorescence sensitivity and resolution.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 6-Peak validation beads |
| Produkttyp | Validation Beads |
| För användning med (utrustning) | Flow cytometry and Cell sorters |
| Kvantitet | 8 ml |
| Storleksfördelning | 8 mL |