Läs mer
Buerkle™ Spilltråg Laboratoriebricka Set
Produktkod. p-8002770 Handla allt Bürkle Produkter
Inkluderar:
Set med 4 kapslade brickor
Set med 6 kapslade brickor
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 11931651
Brand: Buerkle™ 42010095
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Buerkle™ Inkapsling av polypropen i laboratoriet. Denna uppsättning brickor är inte lämplig för temperaturkontrollerade skåp eller diskmaskiner och är temperaturbeständig upp till +60 C (°kortvarigt upp till +80 °C.)
  • Finns i set om 4 eller 6 brickor;
  • Polypropen, vit
  • Tillverkad med formsprutning
  • Brickor kan kapslas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Mått (L x B x H) 180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 120 mm, 42 mm, 65 mm, 75 mm
Längd (metrisk) 180 mm, 250 mm, 310 mm, 420 mm
Material Polypropen
Typ Laboratoriebricka set
Bredd (metrisk) 230 mm, 310 mm, 370 mm, 520 mm
Inkluderar Set med 4 kapslade brickor
Längd (engelska) 12,2 tum, 16,53 tum, 7,08 tum, 9,84 tum.
Höjd (engelska) 1,65 tum, 2,55 tum, 2,95 tum, 4,72 tum.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 12,2 tum, 14,56 tum, 20,47 tum, 9,05 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras