Läs mer
Buerkle™ Spilltråg Laboratoriebricka
Produktkod. 10363511
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
5 l
15 l
30 l
60 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10363511
Brand: Buerkle™ 42015070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för miljöfarliga aggressiva ämnen, för laboratoriearbete, som etsbricka, instrumenthållare, medicinbricka, för fotografisk framkallning, som provpresentationsbricka eller displaybricka för livsmedel. Buerkle™ Spilltråg-laboratoriebrickor är praktiska, allsidiga brickor som kan kapslas när de är tomma, och som är hållbara, splittersäkra och motstår böjning.
Dessa laboratoriebrickor är praktiska, allsidiga brickor som kan kapslas när de är tomma, och som är hållbara, splittersäkra och motstår böjning. Även lämplig som spilltråg för miljöfarliga aggressiva ämnen, för laboratoriearbete, som etsbricka, som instrumenthållare, medicinbricka, för fotografisk framkallning, som provpresentationsbricka eller visningsbricka för livsmedel.
  • Polypropen, vit
  • Tillverkad med formsprutning, inte genom djupdragning
  • Brickor kan kapslas
  • Bricka är inte lämplig för temperaturkontrollerade skåp eller diskmaskiner
  • Temperaturbeständig upp till+ 60 °C (kort upp till+ 80 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 l
Mått (L x B) 520 x 720 mm (bas)
Mått (L x B x H) 648 x 846 x 160 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 160 mm (ytterkant)
Längd (metrisk) 500 mm (inre bas), 520 mm (yttre bas), 648 mm (ytterkant)
Material Polypropen
Typ Laboratoriebricka
Bredd (metrisk) 700 mm (inre bas), 720 mm (yttre bas), 846 mm (ytterkant)
Form Rektangulär
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras