Läs mer
Buerkle™ Spilltråg Laboratoriebricka
Produktkod. p-8002769
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 L
5 L
15 L
30 l
60 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10130501
Brand: Buerkle™ 42011318
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för miljöfarliga aggressiva ämnen, för laboratoriearbete, som etsbricka, instrumenthållare, medicinbricka, för fotografisk framkallning, som provpresentationsbricka eller displaybricka för livsmedel. Buerkle™ Spilltråg-laboratoriebrickor är praktiska, allsidiga brickor som kan kapslas när de är tomma, och som är hållbara, splittersäkra och motstår böjning.
Dessa laboratoriebrickor är praktiska, allsidiga brickor som kan kapslas när de är tomma, och som är hållbara, splittersäkra och motstår böjning. Även lämplig som spilltråg för miljöfarliga aggressiva ämnen, för laboratoriearbete, som etsbricka, som instrumenthållare, medicinbricka, för fotografisk framkallning, som provpresentationsbricka eller visningsbricka för livsmedel.
  • Polypropen, vit
  • Tillverkad med formsprutning, inte genom djupdragning
  • Brickor kan kapslas
  • Bricka är inte lämplig för temperaturkontrollerade skåp eller diskmaskiner
  • Temperaturbeständig upp till+ 60 °C (kort upp till+ 80 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
Mått (L x B) 140 x 190 mm (bas)
Mått (L x B x H) 180 x 230 x 42 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 42 mm (yttre fälg)
Längd (metrisk) 130 mm (inre bas), 140 mm (yttre bas), 180 mm (yttre kant)
Material Polypropen
Typ Laboratoriebricka set
Bredd (metrisk) 180 mm (inre bas), 190 mm (yttre bas), 230 mm (ytterkant)
Form Rektangulär
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras