Läs mer
Gilac™ Spillbricka
Produktkod. 17948471
Kapacitet (metrisk):
5 l
8 l
10 l
12 l
15 l
25 l
Färg:
Grå
Vitt
Produktkod. 17948471
Brand: Gilac™ G1545213
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spillbricka låter dig förvara dina små behållare i ett trångt utrymme.
  • Gör att du kan förvara dina små behållare i ett trångt utrymme.
  • Rundade hörn för enklare rengöring.
  • Maskintvättbar.
  • Andra färger tillgängliga på begäran.
  • För att välja rätt storlek på spillbrickan, följ gällande *lagkrav: Lagringen av vätska som kan skapa vatten- eller markföroreningar är förknippad med en retentionskapacitet vars volym är lika med det största av följande två värden:
    • 100 % av den största containerns kapacitet,
    • 50 % av kapaciteten hos tillhörande containrar.
*Beslutet av den 19 juli 2011 (artikel 3) om ändring av förordningen av den 4 februari 1998 (artikel 10) om förebyggande av olycksrisker i anläggningar som klassificerats för miljöskydd som kräver tillstånd.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 l
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 80 mm
Längd (metrisk) 540 mm
Material HDPE
Typ Utility bricka
Bredd (metrisk) 385 mm
Längd (engelska) 21,3 tum
Höjd (engelska) 3,1 tum.
Bredd (engelska) 15,2 tum
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras