Läs mer
Gilac™ Spillbricka
Kapacitet (metrisk):
5 l
8 l
10 l
12 l
15 l
25 l
Färg:
Grå
Vitt
Beskrivning
- Gör att du kan förvara dina små behållare i ett trångt utrymme.
- Rundade hörn för enklare rengöring.
- Maskintvättbar.
- Andra färger tillgängliga på begäran.
- För att välja rätt storlek på spillbrickan, följ gällande *lagkrav: Lagringen av vätska som kan skapa vatten- eller markföroreningar är förknippad med en retentionskapacitet vars volym är lika med det största av följande två värden:
- 100 % av den största containerns kapacitet,
- 50 % av kapaciteten hos tillhörande containrar.
*Beslutet av den 19 juli 2011 (artikel 3) om ändring av förordningen av den 4 februari 1998 (artikel 10) om förebyggande av olycksrisker i anläggningar som klassificerats för miljöskydd som kräver tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 8 l |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Längd (metrisk) | 485 mm |
| Material | HDPE |
| Typ | Utility bricka |
| Bredd (metrisk) | 335 mm |
| Längd (engelska) | 19,1 tum. |
| Höjd (engelska) | 3 tum |
| Bredd (engelska) | 13,2 tum |
| Visa mer |