Läs mer
Corning™ Spin-X™ UF-koncentratorer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11313805 Handla allt Corning Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
12/förpackning
25/förpackning
Volym (metrisk):
500 μL
6 ml
20 ml
Filtreringsområde:
0,5 cm 2
2,5 cm 2
6 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 25
Produktkod. 11313805
Brand: Corning™ 431490
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk med polyetersulfonmembran (PES) för centrifugalkoncentration och/eller rening av biologiska vätskor och vattenlösningar
Spin-X UF-centrifugalkoncentratorer erbjuder en enkel procedur i ett steg för att koncentrera eller avsalta proteiner och andra biomolekyler med 90 % eller bättre återhämtning.
  • Den vertikala membrandesignen och tunna kanalfiltreringskammaren minimerar membrannedsmutsning och ger snabb, höghastighetskoncentrering, även med partikelfyllda lösningar.
  • Lågbindande polyetersulfon (PES) membran finns tillgängliga med fem molekylviktsgränser (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 och 100 000 för att möta alla dina koncentrationsbehov. Välj en MWCO som är hälften till en tredjedel mindre än det protein som ska koncentreras.
  • MWCO och graderingar är tryckta på sidan av koncentratorröret för att undvika förväxlingar.
  • Spin-X UF 6 och 20 koncentratorer kan användas med antingen svängande skopa eller rotorer med fast vinkel. Spin-X UF 500-koncentratorer kräver rotorer med fast vinkel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cap Material Polypropen
Färg Vitt
Filtertyp Centrifugerfilter
För användning med (utrustning) Svängande skopa, rotor med fast vinkel
Material PES
Material (membran) PES
MWCO 50 kDa
Filtreringsområde 6 cm 2
För användning med (applikation) Koncentration, avsaltning av proteiner, enzymer, monoklonala antikroppar, immunoglobuliner, avlägsnande av märkta aminosyror och nukleotider, HPLC-provberedning, deproteinisering av prover, återvinning av biomolekyler från cellkultursupernatanter, lysat
Kvantitet 12/förpackning
Typ Ultrafiltreringskoncentrator
Volym (engelska) Fungerar 0,47 oz.
Volym (metrisk) 20 ml
Volym (metrisk) Fungerar 14 mL
Höjd (engelska) 4,56 tum.
Höjd (metrisk) 11.6 cm
Diameter (engelska) 1,18 tum.
Diameter (metrisk) 3 cm
Visa mer Visa mindre
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis