Läs mer
Corning™ Spin-X™ UF-koncentratorer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11353795 Handla allt Corning Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
12/förpackning
25/förpackning
Volym (metrisk):
500 μL
6 ml
20 ml
Filtreringsområde:
0,5 cm 2
2,5 cm 2
6 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 25
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11353795
Marca: Corning™ 431484
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk med polyetersulfonmembran (PES) för centrifugalkoncentration och/eller rening av biologiska vätskor och vattenlösningar
Spin-X UF-centrifugalkoncentratorer erbjuder en enkel procedur i ett steg för att koncentrera eller avsalta proteiner och andra biomolekyler med 90 % eller bättre återhämtning.
  • Den vertikala membrandesignen och tunna kanalfiltreringskammaren minimerar membrannedsmutsning och ger snabb, höghastighetskoncentrering, även med partikelfyllda lösningar.
  • Lågbindande polyetersulfon (PES) membran finns tillgängliga med fem molekylviktsgränser (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 och 100 000 för att möta alla dina koncentrationsbehov. Välj en MWCO som är hälften till en tredjedel mindre än det protein som ska koncentreras.
  • MWCO och graderingar är tryckta på sidan av koncentratorröret för att undvika förväxlingar.
  • Spin-X UF 6 och 20 koncentratorer kan användas med antingen svängande skopa eller rotorer med fast vinkel. Spin-X UF 500-koncentratorer kräver rotorer med fast vinkel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cap Material Polypropen
Färg Vitt
Filtertyp Centrifugerfilter
För användning med (utrustning) Svängande skopa, rotor med fast vinkel
Material PES
Material (membran) PES
MWCO 30 kDa
Filtreringsområde 2,5 cm 2
För användning med (applikation) Koncentration, avsaltning av proteiner, enzymer, monoklonala antikroppar, immunoglobuliner, avlägsnande av märkta aminosyror och nukleotider, HPLC-provberedning, deproteinisering av prover, återvinning av biomolekyler från cellkultursupernatanter, lysat
Kvantitet 25/förpackning
Typ Ultrafiltreringskoncentrator
Volym (engelska) Fungerar 0,2 oz.
Volym (metrisk) 6 ml
Volym (metrisk) Fungerar 6 mL
Höjd (engelska) 4,8 tum
Höjd (metrisk) 12.2 cm
Diameter (engelska) 0,66 tum.
Diameter (metrisk) 1.7 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado