Läs mer
uvex Sport Hygiene Vit PU 65822 Låg sko - Bredd 11
Produktkod. p-7231216 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 17282451
Brand: uvex 6582235
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Modern, metallfri, ultralätt och flexibel S3-säkerhetssko
Uvex 1 Sport Hygeine Sko 6582.2 S3 SRC
  • Ovandel av vattenavvisande mikrofibermaterial som är lätt att rengöra
    • Minsta antal sömmar för att minska kontaminering
    • Tillverkad av syntetiskt material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • Tvättbar upp till 30 °C
  • Alla sulmaterial fria från silikoner, mjukgörare och andra färgvätande ämnen
  • Uppfyller ESD-specifikation med volym
  • Motstånd mindre än 35 megaohm
  • 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga
  • Ergonomiskt utformad yttersula av dubbeldensitetspolyuretan med bra stötdämpning och utmärkt halkskydd
  • Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med senaste säkerhetsstandarder
    • Begränsar inte skons flexibilitet
  • Material som andas
  • Praktiskt taget sömfri konstruktion för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar antistatisk komfortsula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
  • Mjuk stoppning på krage och plös
  • För lätta applikationer
  • Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
  • Artikel nr 6582.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Storlekar: 35 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Mikrofiber
Storlek 35
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 1
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S3
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko