Läs mer
BRAND™ Spring Clip
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk):
32 mm
51 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Spring steel, coated with zinc and polyethylene
- Non-scratching
- Good chemical resistance
- For wall mounting of cylindrical apparatus components like pipes, tubing, etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Spring Clip |
| Material | Zinc, Steel |
| Inkluderar | 1 Bore, 4 mm |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |
| Beläggning | Polyethylene |