Läs mer
Kartell™ Fyrkantiga flaskor
Produktkod. 12308198
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 50
Varje
Produktkod. 12308198
Brand: Kartell™ 0060800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utrymmesbesparande flaskor, idealiska för långtidsförvaring av fasta eller flytande prover, även med medelhög viskositet, degiga eller granulära material. Lättgreppslock kan kopplas ner för säkerhet. Exakt gradering och halvtransparenta väggar möjliggör en tydlig och exakt läsning av innehållet.
  • Seal granted by quality of both cap and mouth thread, presence of undercap.
  • Permanent graduation printed in relief externally.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO EC Regulation 10/2011.
  • They are safe from the point of view of the raw materials used according to 1907/2006 (REACH), BSE / TSE and 2002/95/EC (RoSH).
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Kapacitet (engelska) 0.85 oz.
Färg Natural
Material Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Certifikat och efterlevnad EC Regulation 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE / TSE, 2002/95/EC (RoSH)
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad Yes
Mun Wide, Threaded
Form Square
Lämplig för ändamålet Certified Quality
Produkttyp Graduated Square Wide Neck Bottle
Autoklaveringsbar Not Autoclavable