Läs mer
Kartell Fyrkantig urinflaska
Volym (metrisk):
2 l
Beskrivning
- Specifik design med rektangulär bas, tänkt för enkel förvaring av flaskorna i avdelningens skåp och för ökad stabilitet vid användning
- Den ergonomiska designen på handtaget möjliggör enkel upphällning
- Skruvlock
- Graderad
- Bärnstensfärgad
- CE-märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Urinsamlare |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Bärnsten |
| Volym (metrisk) | 2 l |