Läs mer
Fisherbrand™ Squat Form bägare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 80 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Avsluta | Matte |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Inkluderar | Pip |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |