Läs mer
Motic™ ST-30C Series 360° Roterbart stereomikroskop
Förstoringskraft:
20X, 40X
2X, 4X
Typ av belysning:
LED, uppladdningsbar
Volfram 12V/10w
Beskrivning
- 45° lutande 360° vridbart kikarehuvud med dioptrijustering på vänster ögonrör
- Bredfältsokular WF10X/20mm
- 2X, 4X förstoringsväxlare
- Målen är parfokala, parcentriska och akromatiska. Förstoringen ändras genom att vrida tornet 180 grader° till klickstoppet
- Kraftigt ställ& drevfokusblock med slirkoppling
- Levereras som standard med 80 mm frostat glas, svarta och vita scenplattor.
- Modell ST-36C 2LOO: Stångstativ med infallande och genomsänd 12V/10W volframbelysning
- Modell ST-36C 6LED sladdlös: Stångstativ med infallande och överförd uppladdningsbar LED-belysning
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 220 V |
| Designtyp | Klass Mag 36 |
| Förstoringskraft | 2X, 4X |
| Måltyper | Akromatisk |
| Elektriska krav | 230 V |
| Modell | ST-36C-2LOO |
| Huvud stil | Kikare, 45° Lutande, 360° Roterande |
| Typ av belysning | Volfram 12V/10w |
| Frekvens | 50 Hz |
| Okular | WF 10X/20 mm |
| Visa mer |