Läs mer
Hach™ Stablcal™ Kalibreringssats för grumlighetsstandarder, förseglade flaskor
Produktkod. p-8009413
Grumlighet:
<0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
För användning med (utrustning):
2100N/N IS
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10070654
Brand: Hach™ 2662105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utvecklad för användning i alla turbidimeter. Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Calibration Kit, förseglade flaskor är äkta Formazin-spädningar i individuella förseglade flaskor med< 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU och 7500 NTU (endast 2662105) nivåer.
  • Exakta, färdigblandade Formazin-lösningar: Ger noggranna turbidimeterkalibreringar
  • Baserat på Formazin Primary Standards: Innehåller samma ljusspridande polymer och presterar likvärdigt
  • Förbättrad stabilitet sparar tid och arbete: Repeterbara resultat utan att förbereda standarder i labbet
  • Förtroende för resultat: Baserat på årtionden av erfarenhet inom dricksvattenbranschen
  • Vilken turbiditetsmätare som helst: Kan användas med 2100N/2100AN eller 2100N/2100AN IS turbidimeter
Specifikationer
Typ Stablcal Kalibreringssats för grumlighetsstandarder
För användning med (utrustning) 2100N/N IS
Inkluderar Förblandade, förseglade flaskor
För användning med (applikation) Kalibrering av turbidimetrar
Grumlighet <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU