Läs mer
Eppendorf™ Stapling och utjämning
Produktkod. 17161066
För användning med (applikation):
Stapling och utjämning < 100 kg
Stapling och utjämning (> 100 /< 180 kg)
Stapling och utjämning (> 180 kg)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17161066
Brand: Eppendorf™ 2277000012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stapling och utjämning Inkubatorer/Shakers
  • Stapling och utjämning Inkubatorer/Shakers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Incubators and Shakers
Serviceerbjudande Stack och nivå inkubatorer och shakers
För användning med (applikation) Stapling och utjämning (> 100 /< 180 kg)