Läs mer
B Braun™ Hypodermiska nålar
Nålmätare:
18 G
20 G
21 G
23 G
26 G
27 G
Längd (metrisk) nål:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Färg:
Blått
Blue
Brown
Gray
Klart
Pink
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Unique, highly automated grinding and polishing process and low-friction lubrication is designed to achieve unequaled sharpness and ease of penetration. Transparent hub design provides high visibility to detect flashback.
- Color-coded hubs conform to ISO 6009 for easy identity
- Wide range of diameters and lengths
- Gauges from 18G to 27G
- Ultra-sharp, tri-beveled stainless steel designed to result in minimal pain
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene (Hub), Stainless Chromium Nickel Steel |
| Färg | Blue |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.6 mm |
| För användning med (applikation) | For minimal pain upon puncture, single use |
| Latexfri | Yes |
| Produkttyp | Needle |
| Längd (metrisk) nål | 30 mm |
| Nålpunktstil | Ultra-sharp Long Tri-bevel |
| Sterilitet | Sterile |