Läs mer
B Braun™ Hypodermiska nålar
Produktkod. 10613111
Nålmätare:
18 G
20 G
21 G
23 G
26 G
27 G
Längd (metrisk) nål:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Färg:
Blått
Blue
Brown
Gray
Klart
Pink
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10613111
Brand: B Braun™ 4657527
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för patientkomfort i ett brett utbud av storlekar. B Braun™ Hypodermiska nålar ger en slät yta med lätt silikonbeläggning utformad för att minimera obehag.
Unik, högautomatiserad slip- och poleringsprocess och lågfriktionssmörjning är designad för att uppnå oöverträffad skärpa och enkel penetration. Transparent navdesign ger hög synlighet för att upptäcka flashback.
  • Färgkodade nav överensstämmer med ISO 6009 för enkel identitet
  • Brett utbud av diametrar och längder
  • Mätare från 18G till 27G
  • Ultraskarpt, trefasat rostfritt stål designat för att resultera i minimal smärta
Specifikationer
Material Polypropen (nav), Rostfritt kromnickelstål
Färg Klart
Nålmätare 21 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.8 mm
För användning med (applikation) För minimal smärta vid punktering, engångsbruk
Latexfri Ja
Produkttyp Nål
Längd (metrisk) nål 40 mm
Nålpunktstil Ultraskarp lång tri-fas
Sterilitet Sterila