Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri dipper 1000mm lång
Produktkod. 12798726 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Inkluderar:
39 mm ytterdiameter på koppen
65 mm ytterdiameter på koppen
90 mm ytterdiameter på koppen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12798726
Brand: Sampling Systems™ 5005B500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att vara enkel att använda och lämplig för en rad olika vätskor. Sampling Systems™ Stainless Dipper 1000mm Long är idealisk för att få ett ytprov från en mängd olika miljöer.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Helsvetsad konstruktion
  • Satinfinish
  • Enkel att använda
  • För vätskeprovtagning
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar 90 mm ytterdiameter på koppen
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Längd (metrisk) 1000 mm