Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri dipper 1000mm lång
Produktkod. 15168086 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Inkluderar:
39 mm ytterdiameter på koppen
65 mm ytterdiameter på koppen
90 mm ytterdiameter på koppen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15168086
Brand: Sampling Systems™ 5005B250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att vara enkel att använda och lämplig för en rad olika vätskor. Sampling Systems™ Stainless Dipper 1000mm Long är idealisk för att få ett ytprov från en mängd olika miljöer.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Helsvetsad konstruktion
  • Satinfinish
  • Enkel att använda
  • För vätskeprovtagning
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material Rostfritt stål (316L)
Beskrivning 39 mm ytterdiameter på koppen
Inkluderar 65 mm ytterdiameter på koppen
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Längd (metrisk) 1000 mm