Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri dipper 600 mm lång
Produktkod. p-7138896 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
39 mm
65 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15829321
Brand: Sampling Systems™ 5005A100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att vara enkel att använda och lämplig för en rad olika vätskor. Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long är idealisk för att få ett ytprov från en mängd olika miljöer.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Helsvetsad konstruktion
  • Satinfinish
  • Enkel att använda
  • För vätskeprovtagning
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Yttre 39 mm
Längd (metrisk) 600 mm