Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri isskopa
Produktkod. 15899611 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15899611
Brand: Sampling Systems™ A314100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Rostfri isskopa är tillverkad av slitstarkt rostfritt stål och är idealisk för att ösa isbitar.
  • Perforerad för att låta överflödigt vatten rinna bort
  • Tillverkad av 304 rostfritt stål
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Längd (metriskt) handtag 80 mm
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Längd (metrisk) 180 mm