Läs mer
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and 3-Sided Frame
Mått (L x B x H):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
Inkluderar:
3 Sided frame
3 Sided frame, adaptor insert
Produkttyp:
Mobilt bord
Stationary Table
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Easily cleaned smooth surfaces
- Mobile units can be easily moved to clean behind table area
- Wide range of accessories and caster options available
Beställningsinfo
Hjul måste beställas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stationary Table |
| Mått (L x B x H) | 47.75 x 30 x 35 in. |
| För användning med (applikation) | Idealisk för labb |
| Höjd (engelska) | 35 tum |
| Höjd (metrisk) | 89 cm |
| Inkluderar | 3 Sided frame |
| Längd (engelska) | 47.75 in. |
| Längd (metrisk) | 121.2 cm |
| Bärande kapacitet (engelska) | 600 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 273 kg |
| Visa mer |