Läs mer
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and 3-Sided Frame
Produktkod. 15947091
Mått (L x B x H):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
Inkluderar:
3 Sided frame
3 Sided frame, adaptor insert
Produkttyp:
Mobilt bord
Stationary Table
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15947091
Brand: Metro™ LTS30UIS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Keep lab materials clean and safe. Metro Stainless Lab Worktable features Type 304 stainless steel construction throughout and 3-sided Frame providing corrosion-proof performance and stability you can count on.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Beställningsinfo
Hjul måste beställas separat.
Specifikationer
Produkttyp Stationary Table
Mått (L x B x H) 29.75 x 30 x 35 in.
För användning med (applikation) Idealisk för labb
Höjd (engelska) 35 tum
Höjd (metrisk) 89 cm
Inkluderar 3 Sided frame
Längd (engelska) 29.75 in.
Längd (metrisk) 75.5 cm
Bärande kapacitet (engelska) 600 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 273 kg
Bredd (engelska) 30 tum
Bredd (metrisk) 76.2 cm
Material Rostfritt stål