Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri pulvertratt
Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
200 mm
300 mm
Höjd (metrisk):
107 mm
230 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativt 316L rostfritt stål
- Satinfinish
- Utbud av storlekar tillgängliga
- Tri-ferrule passning vid pipens bas (BS4825-3)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 300 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 50mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Inkluderar | 1,5 tums hylsa på pipen |
| Produkttyp | Tratt |