missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Schneider Gerd™ Stainless Steel 4301 Sharp Forceps, Straight

Produktkod. 11347364
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11347364

Brand: Schneider Gerd™ 132

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Schneider Gerd™ Stainless Steel 4301 Sharp Forceps, Straight is used in dissecting work.

  • Made of Stainless steel 4301

Specifikationer

Längd (engelska) 5 in.
Material Stainless Steel (4301)
Längd (metrisk) 130 mm
Produkttyp Forceps, Sharp
Stil Straight
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.