Läs mer
Labcold™ Stainless Steel Advanced Freezers
Kapacitet (metrisk):
150 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Microprocessor controlled temperature regulation for accuracy and stability
- Temperature range -18°C to -25°C
- Stainless steel construction
- Door locks fitted as standard
- Digital temperature display with audio alarm
- Heavy duty lockable castors on larger models
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Under bench |
| Typ | High-Performance Freezer |
| Kapacitet (metrisk) | 150 l |
| Temperaturområde | -18°C to -25°C |
| Dörr stil | Solid |
| Hyllor | 3 |
| Modell | RAFR05203 |
| Djup (metrisk) Exteriör | 600 mm |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 620 mm |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 820 mm |
| Visa mer |