Läs mer
Hanna Instruments™ ATC-sonder i rostfritt stål
Produktkod. 11567899
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11567899
Brand: Hanna Instruments™ HI7669/2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
AISI 316 temperatursond i rostfritt stål som möjliggör temperaturkompenserade mätningar på kompatibla Hanna mätare i laboratoriemiljöer.
  • Temperatursond i rostfritt stål med 1 m kabellängd som möjliggör temperaturkompenserade mätningar på kompatibla Hanna meter
  • Rostfri temperatursond som kan användas för kompatibla Hanna meter
  • AISI 316 rostfritt stål
  • NTC termistor
  • Brett mätområde
Specifikationer
Typ ATC-sond
Material Rostfritt stål