Läs mer
Socorex™ Böjd kanyl i rostfritt stål
Produktkod. 10062593
Diameter (metrisk) kula:
1,6 mm
3,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10062593
Brand: Socorex™ 376.30203B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Dränkande kanyl
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För säker mun- och nosmatning av djur
Längd (metrisk) 203 mm
Diameter (metrisk) kula 3,0 mm