Läs mer
Bochem™ Skarpt böjd rund pincett
Produktkod. p-8004928
Längd (metrisk):
145 mm
160 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10213941
Brand: Bochem™ 1022R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fint spetsig och böjd pincett. Bochem™ Sharp Bent Round Pincet är gjorda av rostfritt stål.
  • Konstruktion i rostfritt stål.
  • Hållbar och tålig.
  • Böjd och finspetsad spets.
Specifikationer
Tipsstil Böjd, rund
Antal per förpackning 1/PK
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 145 mm
Produkttyp Tång
Typ Tång