Läs mer
Sampling Systems™ Skopa i rostfritt stål
Produktkod. p-7138935 Handla allt Sampling Systems Produkter
Produktkod. 15809701
Brand: Sampling Systems™ A58610
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Skopor i rostfritt stål är gjorda av ett kraftigt 316L rostfritt stål för hållbarhet.
  • Tillverkad av 316L rostfritt stål
  • Sprickfri inredning
  • Svänghandtag
  • Platt underlag