Läs mer
Nickel Electro™ Kolvklämma i rostfritt stål
Produktkod. 11766577 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Håller:
1 L konisk kolv
100 ml konisk kolv
2 L konisk kolv
2,8 l Fernbach-kolv
25 ml konisk kolv
250 ml konisk kolv
50 ml konisk kolv
500 ml konisk kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11766577
Brand: Nickel Electro™ FC0250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För personligt arrangemang med klämmor levereras klämmorna med alla nödvändiga fästen för att de ska kunna fästas på den perforerade brickan. Nickel Electro™ Kolvklämma i rostfritt stål är lämplig för flaskor och kan autoklaveras.
  • Mycket flexibel elastisk design som gör att glasföremål enkelt kan glida in i klämman och ändå förbli säkert under blandning
  • Inga vassa kanter att skära eller skära i glas
  • Kan autoklaveras
  • Plastbas
  • Lätt att montera och ta bort kolvklämmor från perforerad bricka
Specifikationer
Håller 250 ml konisk kolv
Produkttyp Kolvklämma
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) 250 ml konisk kolv