Läs mer
Nickel Electro™ Kolvklämma i rostfritt stål
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Håller:
1 L konisk kolv
100 ml konisk kolv
2 L konisk kolv
2,8 l Fernbach-kolv
25 ml konisk kolv
250 ml konisk kolv
50 ml konisk kolv
500 ml konisk kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Highly flexible elastic design allowing glassware to easily slide into the clip and yet remain secure during mixing
- No sharp edges to cut or score glassware
- Can be autoclaved
- Plastic base
- Easy to assemble and remove Flask Clips from Perforated tray
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 2,8 l Fernbach-kolv |
| Produkttyp | Flask Clip |
| Material | Stainless Steel |