Läs mer
Tenak™ Komfortställ i rostfritt stål för upprättstående frysar
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor (2 x 5/10)
Lådor (28)
Lådor (3 x 3/9)
Lådor (3 x 4/12)
Lådor (4 x 3/12)
Lådor (4 x 4/16)
Lådor (5 x 3/15)
Lådor (5 x 4/20)
Lådor (5 x 5/25)
Mikrotiterplattor (3 x 5/15)
Mikrotiterplattor (3 x 6/18)
Mikrotiterplattor (4 x 5/20)
Mikrotiterplattor (5 x 5/25)
Höjd (metrisk):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Unit Size:
Varje
Description
- Sex olika lådhöjder
- Passar alla frysmodeller
- Rostfritt stål.
- Kryoboxar säljs separat
Specifications
Specifications
| Cellavdelare | Ja |
| Produkttyp | Komfortställ |
| Array | 5 x 5 |
| Håller | Mikrotiterplattor (5 x 5/25) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 25 |
| Hyllor | 25 |
| Staplingsbar | Ja |
| För användning med (applikation) | Microtiter Tallrikar |
| För användning med (utrustning) | Frysskåp |
| Show More |