Läs mer
Bochem™ Rostfritt stål koncial graderad måttkanna
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Konisk |
| Typ | Måttkanna |
| Höjd (metrisk) | 165 mm |
| Diameter (metrisk) | 125 mm |