Läs mer
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvikt i rostfritt stål, klass F1
Produktkod. p-7083563 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 g till 5 kg
1 till 100 g
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15585129
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera massor av klass II och III vågar. Fisherbrand™ Cylindriska kalibreringsvikter av klass F1 rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av vikter i klass F2 och för användning med våginstrument med speciell noggrannhet.
  • Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Klassificering F1
Vikt (metrisk) 1 g till 5 kg
Massa 1 g till 5 kg
Form Cylindrisk