Läs mer
Buerkle™ Doppningskärl
Produktkod. p-7084545 Handla allt Bürkle Produkter
Material:
Mässing
Rostfritt stål (AISI 304)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10791211
Brand: Buerkle™ 53651000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Doppkärl för att ta prover i alla lager från tankar, tankvagnar, vattendrag, vattenreningsverk.
  • Med Easy-Flow, den flödesoptimerade flödesventilen
  • Hög vikt för snabbare sänkning
  • Innehåll 1000ml
  • Höjd med handtag 427 mm
  • Beställ samtidigt lämplig sänkkabel
  • Testad för användning i Ex-skyddszon 0
  • Explosionskategorierna IIA, IIB och IIC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Doppkärl
Material Mässing
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Easy Flow flödesventiler
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Graderad Nej
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad DIN, explosionskategorier IIA, IIB och IIC, för användning i Ex-skyddszon 0 och 1
För användning med (applikation) Tankar, tankvagnar, vattenbanor Vattenreningsverk
För användning med (utrustning) Manually-operated reels and lowering cables
Diameter (metrisk) Yttre 82 mm
Höjd (metrisk) 427 mm