Läs mer
asecos™ Avfallsbehållare av rostfritt stål
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
50 l
Beskrivning
- Drift med fotpedal
- Med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Kapacitet (engelska) | 13,2 gal. |
| Färg | Grå |
| Höjd (metrisk) | 600.00 mm |
| Bredd (metrisk) | 390.00 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bredd (engelska) | 15.35 tum. |
| Höjd (engelska) | 23,62 tum. |
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Ersättande papperskorg |