Läs mer
asecos™ Avfallsbehållare av rostfritt stål
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
Beskrivning
- Självstängande lock med dämpande, stort, ergonomiskt format handtag på baksidan av behållaren för enkel tömning av behållaren
- Öppning med stor pedal med halkskyddsyta
- FM-certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 35 l |
| Djup (engelska) | 17,32 tum. |
| Djup (metriskt) | 440.00 mm |
| Kapacitet (engelska) | 9,2 gal. |
| Färg | Grå |
| Höjd (metrisk) | 490.00 mm |
| Vikt (engelska) | 15.87 lb. |
| Vikt (metrisk) | 7.2 kg |
| Bredd (metrisk) | 450.00 mm |
| Bredd (engelska) | 17,72 tum. |
| Visa mer |